Documents
S31764
4-[({4-[(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)AMINO]PHENYL}IMINO)METHYL]-1,3-BENZENEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.362
Numéro MDL:
Autres remarques