Principaux documents
S31314
4-METHOXY-N-PHENYL-N'-P-TOLYL-BENZAMIDINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.867
Numéro MDL:
Autres remarques