Principaux documents
S312274
4-AMINO-BUT-3-EN-2-ONE
AldrichCPR
S312274-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025
Changer de vue
S312274-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C4H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.106
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025