Principaux documents
S309095
N-(4-NITRO-PHENYL)-N'-(1-PYRIDIN-3-YL-ETHYLIDENE)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.266
Numéro MDL:
Autres remarques