S307904
2,3,4,12-TETRAHYDRO-1H-INDOLO(2,3-A)QUINOLIZIN-5-YLIUM, PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.751
Numéro MDL:
Autres remarques