Documents
S302937
(2-(2-CHLORO-5-NITRO-PYRIDIN-4-YL)-VINYL)-DIMETHYL-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.652
Numéro MDL:
Autres remarques