Principaux documents
S301795
27,30-DIOXAPENTACYCLO[20.2.2.2(10,13).1(4,7).1(16,19)]TRIACONTA-1(24),2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28-TETRADECAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.47
Numéro MDL:
Autres remarques