Principaux documents
S301264
BR-3,11-DITHIA-TRICYCLO(11.2.2.1(5,9))OCTADECA-1(16),5,7,9(18),13(17),14-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.33
Numéro MDL:
Autres remarques