Key Documents
S298379
(1Z)-2-ANILINO-2-OXO-N-PHENYLETHANEHYDRAZONOYL CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.724
Numéro MDL:
Autres remarques