S29417
2-METHYL-1-[6-(2-METHYL-1-QUINOLINIUMYL)HEXYL]QUINOLINIUM DIPERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H30Cl2N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
569.444
Numéro MDL:
Autres remarques