Principaux documents
S28240
2-AMINO-3-(BENZOYLAMINO-METHYLSULFANYL)-PROPIONIC ACID, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15ClN2O3S
Poids moléculaire :
290.771
Numéro MDL:
Autres remarques