Documents
S271209
BENZENE-1,4-DISULFONIC ACID BIS-(4-CHLORO-PHENYL) ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12Cl2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.327
Numéro MDL:
Autres remarques