Principaux documents
S262935
ACO-DI-ME-OXO-HEXADECAHYDRO-CYCLOPENTA(A)PHENANTHREN-YL-PENTANOIC ACID ME ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H42O5
Poids moléculaire :
446.633
Numéro MDL:
Autres remarques