Principaux documents
S262021
3-BROMO-1-(2-(4-CHLORO-PHENYL)-1-METHYL-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Br2ClNO2
Poids moléculaire :
423.534
Numéro MDL:
Autres remarques