Key Documents
S24997
5-FORMYL-6-OXO-1-PHENYL-4-(TRIPHENYLPHOSPHONIO)-1,6-DIHYDRO-2-PYRIMIDINOLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H21N2O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.476
Numéro MDL:
Autres remarques