Principaux documents
S249459
(2,2-DICHLORO-1-(TOLUENE-4-SULFONYL)-VINYL)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13Cl2NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.212
Numéro MDL:
Autres remarques