Principaux documents
S246948
1-(4-{[4-(1-NAPHTHYLOXY)PHENYL]SULFONYL}PHENOXY)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H22O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.594
Numéro MDL:
Autres remarques