Documents
S246891
5-{4-[(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-5-YL)OXY]-2,3,5,6-TETRAFLUOROPHENOXY}-2-BENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H6F4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.282
Numéro MDL:
Autres remarques