S245062
4-BROMOPHENYL 4-(4-{[(4-BROMOPHENOXY)CARBONYL]AMINO}BENZYL)PHENYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.279
Numéro MDL:
Autres remarques