Principaux documents
S241466
N-BENZYL-N-{4-[4-(BENZYLAMINO)BENZYL]PHENYL}AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.522
Numéro MDL:
Autres remarques