Principaux documents
S235520
(4-ACETYL-PHENYL)-CARBAMIC ACID 2-PIPERIDIN-1-YL-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.365
Numéro MDL:
Autres remarques