Principaux documents
S213942
BIS(4-CHLOROPHENYL) 1,1'-METHYLENEDI-2-NAPHTHOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H22Cl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
577.469
Numéro MDL:
Autres remarques