Principaux documents
S205044
3-PHENYL-5-P-TOLYLAMINO-THIAZOLIDINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.366
Numéro MDL:
Autres remarques