Documents
S203815
1-(METHYLSULFANYL)-4-{[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]SULFANYL}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.46
Numéro MDL:
Autres remarques