Principaux documents
S192457
(4-METHANESULFONYL-PHENYL)-CARBAMIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H11NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.256
Numéro MDL:
Autres remarques