Principaux documents
S188387
6-IODO-3-(2-(3-NITRO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10IN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.18
Numéro MDL:
Autres remarques