S177482
2-(4-CHLORO-BENZENESULFONYL)-2-(P-TOLYL-HYDRAZONO)-ACETIC ACID HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.829
Numéro MDL:
Autres remarques