Principaux documents
S166111
2-ETHOXY-1,3-DIMETHYL-2-OXO-(1,3,5,2)TRIAZAPHOSPHINANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H12N3O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.154
Numéro MDL:
Autres remarques