S158968
4-BROMO-N'-(4-{[(4-METHYLBENZOYL)OXY]IMINO}-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H16BrN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.284
Numéro MDL:
Autres remarques