Documents
S141127
4-[3-(3,4-DICYANOPHENOXY)-5-METHYLPHENOXY]PHTHALONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.378
Numéro MDL:
Autres remarques