Principaux documents
S140325
4-METHYL-N-[3-(2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-{3-[(4-METHYLBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H24F4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.575
Numéro MDL:
Autres remarques