Principaux documents
S136891
6-BROMO-5-METHYL-1H-IMIDAZO(4,5-B)PYRIDIN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H6BrN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.049
Numéro MDL:
Autres remarques