Principaux documents
S13413
3-CARBAMOYL-1-(2-(3-NITRO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14BrN3O5
Poids moléculaire :
384.189
Numéro MDL:
Autres remarques