Principaux documents
S117781
2-BENZOYLAMINO-3-(4-BENZYLOXY-3-METHOXY-PHENYL)-ACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.439
Numéro MDL:
Autres remarques