S110000
4-METHYL-N-[3-({[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}METHYL)BENZYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.576
Numéro MDL:
Autres remarques