Principaux documents
R998141
2,6-DIMETHOXY-4-(((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)IMINO)METHYL)PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H25N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.451
Numéro MDL:
Autres remarques