Principaux documents
R997455
2-((1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(4-FLUOROBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19FN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.496
Numéro MDL:
Autres remarques