R997404
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)-2-HYDROXYPHENYL]METHYLIDENE}-2-[(4,6-DIMETHYL-2-PYRIMIDINYL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H25N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.507
Numéro MDL:
Autres remarques