Principaux documents
R995215
N-CYCLOHEXYL-2-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.333
Numéro MDL:
Autres remarques