Principaux documents
R993778
N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-2-(3-METHYL-5-OXO-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.405
Numéro MDL:
Autres remarques