Principaux documents
R992798
N'-{(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2-DIHYDRO-5-ACENAPHTHYLENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H26N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.578
Numéro MDL:
Autres remarques