Principaux documents
R992283
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18BrClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.847
Numéro MDL:
Autres remarques