Principaux documents
R992259
4-{(E)-[({[1-(4-CHLOROBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H25ClN4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.041
Numéro MDL:
Autres remarques