Documents
R988510
N'-((2-CHLORO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)-2-(3-METHYLPHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.811
Numéro MDL:
Autres remarques