R987441
2-[(2E)-2-(5-BROMO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)PHENYL]-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19BrN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.302
Numéro MDL:
Autres remarques