Principaux documents
R987395
2-[(2E)-2-(2,5-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)PHENYL]-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.46
Numéro MDL:
Autres remarques