R982245
3-{(E)-[2-(1-BENZOFURAN-2-YLCARBONYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H15ClN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.926
Numéro MDL:
Autres remarques