Principaux documents
R979929
3-(2-FLUOROPHENOXY)-7-METHOXY-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.262
Numéro MDL:
Autres remarques