Principaux documents
R979791
2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20BrN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.427
Numéro MDL:
Autres remarques