Principaux documents
R977411
2-{[4,5-BIS(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(3-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H16Cl2FN5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.385
Numéro MDL:
Autres remarques